Extraktionshülsen
33×60 mm, 1,5 mm
Katalognr. 515-8927
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Dokumente
WHAT10350211_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- I-Ø×H:33×60 mm
- Seq:14
- Stärke:1,5 mm