Extraktionshülsen
30×100 mm, 1,5 mm
Katalognr. 533-0006
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Technische Daten
- I-Ø×H:30×100 mm
- Seq:13
- Stärke:1,5 mm