Extraktionshülsen
28×80 mm, 1,5 mm
Catalog # 515-0131
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Jump to:
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- I-Ø×H:28×80 mm
- Seq:10
- Stärke:1,5 mm