Extraktionshülsen
26×60 mm, 1,5 mm
Catalog # 533-0003
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Jump to:
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- I-Ø×H:26×60 mm
- Seq:07
- Stärke:1,5 mm