AuftragsverfolgungKontakt
Perfect DNA™ Marker | Avantor
Perfect DNA™ Marker
Perfect DNA™ Marker, 0,5-12 kbp, 1
Katalognr. 69002-3
Perfect DNA™ Marker
Katalognr. 69002-3
CAS Nummer:  
Perfect DNA™ Marker
Perfect DNA™ Marker, 0,5-12 kbp, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 155.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Molecular size markers for routine use in plasmid cloning, the Perfect DNA™ markers contain sets of DNA species having convenient, easy-to-remember sizes for agarose gel analysis. The markers have uniform band intensities except for the indicated reference bands, which are useful for instant band identification.
  • Easy-to-remember sizes
  • Uniform band intensities
  • Instant band identification
Product components:
1 ml Perfect DNA™ Marker in 1X DNA Gelladepuffer, für Marker 0,05 bis 10 kbp (Best. Nr. 70540-3) oder 500 μl Perfect DNA™ Marker in 1X DNA Gelladepuffer, für Marker 0,1 bis 12 und 0,5 bis 12 kbp (Best. Nr. 70087-3 und 69002-3).
1 ml 6X DNA Gelladepuffer.
Lieferinformationen: Jedes Markerröhrchen reicht für 100 Bahnen. Ein Extraröhrchen mit 6X DNA Gelladepuffer ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Perfect DNA™ Marker, 0,5-12 kbp