AuftragsverfolgungKontakt
Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
LiChrolut® RP18E, RP18E, 40 - 63 µm, 3 ml, 200 mg
Katalognr. 1.19847.0001
Anbieter:   Merck
Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
Katalognr. 1.19847.0001
Anbieter:  Merck
Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
LiChrolut® RP18E, RP18E, 40 - 63 µm, 3 ml, 200 mg
Preis
SFr. 290.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
LiChrolut® SPE-Kartuschen und Zubehörteile für die Festphasenextraktion werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Alle unten aufgeführten SPE-Kartuschen bestehen aus PP (Polypropylen), wenn nicht anders angegeben. Sie sind mit allen automatisierten SPE-Instrumenten und -Robotern kompatibel. Drei wichtige Kriterien werden sorgfältig kontrolliert:
  • Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge – Jedes Sorbens wird auf seine Kapazität gegenüber polaren und unpolaren Verbindungen kontrolliert
  • Elimination von Feinstoffen – Sorbentien haben eine schmale Korngrößenverteilung praktisch ohne Feinstoffe
  • Kontamination – hochreine Sorbentien und Röhrchen werden verwendet, die vor dem Verpacken gewaschen werden, um so kontaminationsfreie Produkte gewährleisten zu können
EN – Für unpolare Extraktion über Polymerphasen
SCX – Für Kationenaustausch-Extraktion
TSC – zur Analyse neutraler und kationischer Analyte im Mischmodus
* Für anspruchsvolle Spurenanalysen
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    40 - 63 µm
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    LiChrolut® RP18E
  • Seq:
    14
  • Bettgewicht:
    200 mg
  • Phase:
    RP18E