AuftragsverfolgungKontakt
Sorbentien Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
Katalognr. 1.19613.0010
Anbieter:   Merck
Sorbentien Superspher®
Katalognr. 1.19613.0010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Sorbentien Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 2’620.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    4 µm
  • VE:
    10 g
  • Bezeichnung:
    Superspher® 100 RP-18
Technische Daten