AuftragsverfolgungKontakt
Sorbentien Superspher® | Avantor
Sorbentien Superspher®
Superspher® 60 RP-8, 4 µm, 10 g
Katalognr. 1.19612.0010
Anbieter:   Merck
Sorbentien Superspher®
Katalognr. 1.19612.0010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Sorbentien Superspher®
Superspher® 60 RP-8, 4 µm, 10 g
CAS Nummer:  
Preis
2 620.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    4 µm
  • VE:
    10 g
  • Bezeichnung:
    Superspher® 60 RP-8