AuftragsverfolgungKontakt
Application specific filter papers, grade 0790 ½, Whatman™
0790 ½, 150 mm
  512-0584
Application specific filter papers, grade 0790 ½, Whatman™
  512-0584
Application specific filter papers, grade 0790 ½, Whatman™
Application specific filter papers, grade 0790 ½, Whatman™
0790 ½, 150 mm
SFr. 231.00
1 * 100 ST
Acid washed cellulose filter paper with ash content of approximately 0,01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
  • Sorte:
    0790 ½
  • Seq:
    01
  • Größe:
    150 mm
  • Cat. No.:
    512-0584
  • Filtriergeschwindigkeit:
    225 s (Herzberg)
  • Aschegehalt:
    0,01%
  • Stärke:
    170 µm
  • Gewicht:
    84 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.