AuftragsverfolgungKontakt
Molecular models of elements, Molymod®
Molecular models of elements, Molymod®
Nitrogen, Blau, 5, 23 mm
Katalognr. SPIRMA-512
Marketsource
Anbieter:   SPIRING ENTERPRISES
Molecular models of elements, Molymod®
Katalognr. SPIRMA-512
Marketsource
Molecular models of elements, Molymod®
Molecular models of elements, Molymod®
Nitrogen, Blau, 5, 23 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Technische Daten
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Nitrogen
  • Anz. Bohrungen:
    5
  • Ø:
    23 mm