AuftragsverfolgungKontakt
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco® | Avantor
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Reflectoquant® plus Phosphat, 0,1 - 5,0 mg/l PO₄, Phosphormolybdänblau, RQflex® 10 Plus, 100 Tests
Anbieter:   Merck
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Katalognr. 1.17942.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Reflectoquant® plus Phosphat, 0,1 - 5,0 mg/l PO₄, Phosphormolybdänblau, RQflex® 10 Plus, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 273.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Phosphormolybdänblau
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Reflectoquant® plus Phosphat
  • Für Gerät:
    RQflex® 10 Plus
  • Messbereich:
    0,1 - 5,0 mg/l PO₄
  • Cat. No.:
    1.17942.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Modell
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.17246.0001
    RQflex 20
    Reflectometer for test strips only
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’250.00