AuftragsverfolgungKontakt
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Phosphat-Test, 5 - 120 mg/l PO₄, Phosphormolybdänblau, RQflex® 20, 50 Tests
Catalog # 1.16978.0001
Supplier:   Merck
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16978.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Phosphat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Phosphat-Test, 5 - 120 mg/l PO₄, Phosphormolybdänblau, RQflex® 20, 50 Tests
CAS Number:  
Price
SFr. 136.00
Log in for availability
1 * 50 Tests
Product Details & Documents
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly
Specifications
Specifications
  • Chemische Methode:
    Phosphormolybdänblau
  • VE:
    50 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Test
  • Für Gerät:
    RQflex® 20
  • Messbereich:
    5 - 120 mg/l PO₄
  • Cat. No.:
    1.16978.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Specifications
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Modell
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 1.17246.0001
    RQflex 20
    Reflectometer for test strips only
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2’250.00