AuftragsverfolgungKontakt
Sorbentien, LiChrospher® | Avantor
Sorbentien, LiChrospher®
LiChrospher® 100 DIOL, 5 µm, 04, 10 g
Katalognr. 1.16152.0010
Anbieter:   Merck
Sorbentien, LiChrospher®
Katalognr. 1.16152.0010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Sorbentien, LiChrospher®
Sorbentien, LiChrospher®
LiChrospher® 100 DIOL, 5 µm, 04, 10 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 2’280.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • VE:
    10 g
  • Porengröße:
    04
  • Bezeichnung:
    LiChrospher® 100 DIOL