AuftragsverfolgungKontakt
Ionenaustauscher | Avantor
Ionenaustauscher
Strong acid cation exchanger, Amberlite® IR-120, H+, exchange capacity >1,7 mval/ml, 500 mL
Anbieter:   Merck
Ionenaustauscher
Katalognr. 1.15131.0500
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Ionenaustauscher
Strong acid cation exchanger, Amberlite® IR-120, H+, exchange capacity >1,7 mval/ml, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 77.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Im Allgemeinen bestehen Ionenaustauscher aus einer quervernetzten Polymermatrix mit einer gleichmäßigen Verteilung fester Ionenansammlungen über die Harzstruktur hinweg. Diese müssen durch eine äquivalente Anzahl von Ionen mit entgegengesetzter Ladung, den Gegenionen, im Gleichgewicht gehalten werden, um die elektrische Neutralität zu erhalten. Kationenaustauscher können daher nur Kationen austauschen und anreichern, Anionenaustauscher nur Anionen. Adsorberharze besitzen im Gegensatz dazu einen nicht-ionischen, jedoch je nach Aufbau mehr oder weniger polaren Charakter und adsorbieren nichtstöchiometrisch Anionen, Kationen als auch ungeladene Verbindungen.
Mögliche Anwendungen sind:
Spurenanreicherung durch die Verwendung chelatbildender Ionenaustauscher
Bestimmung des Gesamtsalzgehalts von Lösungen und Wasser durch H+ Austausch
Entfernung von störenden Kationen oder Anionen
Chromatographische Trennung
Digestion von unlöslichen Verbindungen
Anwendung als Katalysator
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Strong acid cation exchanger, Amberlite® IR-120, H<sup>+</sup>, exchange capacity >1,7 mval/ml