AuftragsverfolgungKontakt
Testsätze, TOC, Spectroquant®, Supelco® | Avantor
Testsätze, TOC, Spectroquant®, Supelco®
TOC-Küvettentest*5, 5,0 - 80,0 mg/l TOC, Indikator, Prove, Nova 30/60, Multy, 25 Tests
Anbieter:   Merck
Testsätze, TOC, Spectroquant®, Supelco®
Katalognr. 1.14878.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Testsätze, TOC, Spectroquant®, Supelco®
Testsätze, TOC, Spectroquant®, Supelco®
TOC-Küvettentest*5, 5,0 - 80,0 mg/l TOC, Indikator, Prove, Nova 30/60, Multy, 25 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 692.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*5 TOC Schraubkappe für Aufschluß erforderlich.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Indikator
  • VE:
    25 Tests
  • Bezeichnung:
    TOC-Küvettentest*<sup>5</sup>
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 30/60, Multy
  • Messbereich:
    5,0 - 80,0 mg/l TOC
  • Cat. No.:
    1.14878.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.73500.0001
    TOC-Küvettentest Schraubkappen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 ST - 135.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Konzentration
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.09017.0100
    TOC gemäß EN 1484 H3
    1000 (mg/l)
    100 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL - 275.00 SFr.