AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate | Avantor
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Phosphat-Test, 0,010 - 5,0 mg/L PO₄ - P, 0,03 - 15,3 mg/L PO₄, 0,02 - 11,46 mg/L P₂O₅, Phosphormolybdänblau, Prove, Nova 60, Multy, Move, 420 Tests
Katalognr. 1.14848.0001
Anbieter:   Merck
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Katalognr. 1.14848.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Phosphat-Test, 0,010 - 5,0 mg/L PO₄ - P, 0,03 - 15,3 mg/L PO₄, 0,02 - 11,46 mg/L P₂O₅, Phosphormolybdänblau, Prove, Nova 60, Multy, Move, 420 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 418.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 420 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihe und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant® Küvettentestkits.
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*7 Diese Methode ist offiziell USEPA zugelassen als Alternativmethode zur Untersuchung von:
*7-1 Abwasser
*7-2 Trinkwasser
*7-3 Trink- bzw. Abwasser
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Phosphormolybdänblau
  • VE:
    420 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Test
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 60, Multy, Move
  • Messbereich:
    0,010 - 5,0 mg/L PO₄ - P, 0,03 - 15,3 mg/L PO₄, 0,02 - 11,46 mg/L P₂O₅
  • Cat. No.:
    1.14848.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100