AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate | Avantor
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Phosphate cell test*7-3, 0,5 - 25,0 mg/L PO₄ - P, 1,5 - 76,7 mg/L PO₄, 1,1 - 57,3 mg/L P₂O₅, Phosphormolybdänblau, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco, 25 Tests
Anbieter:   Merck
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Katalognr. 1.14729.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Supelco® Spectroquant® Test Kits, Phosphate
Phosphate cell test*7-3, 0,5 - 25,0 mg/L PO₄ - P, 1,5 - 76,7 mg/L PO₄, 1,1 - 57,3 mg/L P₂O₅, Phosphormolybdänblau, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco, 25 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 305.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihe und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant® Küvettentestkits.
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*7 Diese Methode ist offiziell USEPA zugelassen als Alternativmethode zur Untersuchung von:
*7-1 Abwasser
*7-2 Trinkwasser
*7-3 Trink- bzw. Abwasser
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Phosphormolybdänblau
  • VE:
    25 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphate cell test*<sup>7-3</sup>
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco
  • Messbereich:
    0,5 - 25,0 mg/L PO₄ - P, 1,5 - 76,7 mg/L PO₄, 1,1 - 57,3 mg/L P₂O₅
  • Cat. No.:
    1.14729.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100