AuftragsverfolgungKontakt
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 50, 1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N, 1 SET
Catalog # 1.14695.0001
Supplier:   Merck
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Catalog # 1.14695.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 50, 1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N, 1 SET
CAS Number:  
Price
SFr. 117.00
Log in for availability
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-Lösungen sind gebrauchsfertige Multiparameter-Standards für eine Reihe von Anwendungen mit dem Spectroquant® Testsystem. ede Packung enthält eine Standardlösung und eine Dotierungslösung. Beide Lösungen können direkt ohne Verdünnen zur Qualitätssicherung eingesetzt werden.
Mit der Standardlösung kann die Genauigkeit des Spectroquant®-Systems als Ganzes (Photometer, Reagenzien, Analyseverfahren, Arbeitsweise) belegt werden. Mit der Additionslösung prüft man probenunabhängige Einflüsse durch Messungen der Wiederfindungsrate und legt die geeignete Probenvorbereitung fest.
Die maximale Anzahl der Bestimmungen hängt bei Anwendung der Standardlösung vom verwendeten Testsatz ab.
Specifications
Specifications
  • VE:
    1 SET
  • Bezeichnung:
    Spectroquant® CombiCheck 50
  • Messbereich:
    1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N
  • Cat. No.:
    1.14695.0001
  • Ammonium:
    1,00 ±0,10 mg/L NH₄-N
  • Modell:
    Spectroquant® CombiCheck 50
  • Nitrat:
    -
  • Aluminum:
    -
  • Mangan:
    -
  • Zink:
    -
  • COD:
    20,0 ±4,0 mg/L COD
  • Chlorid:
    -
  • Sulfat:
    -
  • Phosphat:
    -
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100