AuftragsverfolgungKontakt
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 70, 50,0 ±5,0 mg/l NH₄-N, 5000 ±400 mg/l COD, -,50 ±7 mg/l N, 1 SET
Anbieter:   Merck
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Katalognr. 1.14689.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 70, 50,0 ±5,0 mg/l NH₄-N, 5000 ±400 mg/l COD, -,50 ±7 mg/l N, 1 SET
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 276.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-Lösungen sind gebrauchsfertige Multiparameter-Standards für eine Reihe von Anwendungen mit dem Spectroquant® Testsystem. ede Packung enthält eine Standardlösung und eine Dotierungslösung. Beide Lösungen können direkt ohne Verdünnen zur Qualitätssicherung eingesetzt werden.
Mit der Standardlösung kann die Genauigkeit des Spectroquant®-Systems als Ganzes (Photometer, Reagenzien, Analyseverfahren, Arbeitsweise) belegt werden. Mit der Additionslösung prüft man probenunabhängige Einflüsse durch Messungen der Wiederfindungsrate und legt die geeignete Probenvorbereitung fest.
Die maximale Anzahl der Bestimmungen hängt bei Anwendung der Standardlösung vom verwendeten Testsatz ab.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 SET
  • Bezeichnung:
    Spectroquant® CombiCheck 70
  • Messbereich:
    50,0 ±5,0 mg/l NH₄-N, 5000 ±400 mg/l COD, -,50 ±7 mg/l N
  • Cat. No.:
    1.14689.0001
  • Ammonium:
    50,0 ±5,0 mg/L NH4-N
  • Modell:
    Spectroquant® CombiCheck 70
  • Nitrat:
    -
  • Aluminum:
    -
  • Mangan:
    -
  • Zink:
    -
  • COD:
    5000 ±400 mg/L COD
  • Chlorid:
    -
  • Sulfat:
    -
  • Phosphat:
    -
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten