Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-Lösungen sind gebrauchsfertige Multiparameter-Standards für eine Reihe von Anwendungen mit dem Spectroquant® Testsystem. ede Packung enthält eine Standardlösung und eine Dotierungslösung. Beide Lösungen können direkt ohne Verdünnen zur Qualitätssicherung eingesetzt werden.
Mit der Standardlösung kann die Genauigkeit des Spectroquant®-Systems als Ganzes (Photometer, Reagenzien, Analyseverfahren, Arbeitsweise) belegt werden. Mit der Additionslösung prüft man probenunabhängige Einflüsse durch Messungen der Wiederfindungsrate und legt die geeignete Probenvorbereitung fest.
Die maximale Anzahl der Bestimmungen hängt bei Anwendung der Standardlösung vom verwendeten Testsatz ab.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMerck Segment Brochure
Letteratura sul prodotto
msds_114675 msds_114676 msds_114689 msds_114695 msds_114696
Scheda di sicurezza
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 SET
- Bezeichnung:Spectroquant® CombiCheck 10
- Messbereich:4,00 ±0,30 mg/l NH₄-N, 25 ±6 mg/l Cl,80 ±12 mg/l COD, 2,5 ±0,25 mg/l NO₃-N, 0,80 ±0,08 mg/l PO₄-P,100 ±15 mg/l SO₄,-
- Cat. No.:1.14676.0001
- Ammonium:4,00 ±0,30 mg/L NH₄-N
- Modell:Spectroquant® CombiCheck 10
- Nitrat:2,5 ±0,25 mg/L NO₃-N
- Aluminum:-
- Mangan:-
- Zink:-
- COD:80 ±12 mg/L COD
- Chlorid:-
- Sulfat:100 ±15 mg/L SO₄
- Phosphat:0,80 ±0,08 mg/L PO₄-P
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
Technische Daten
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..