Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihe und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
- Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
- Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
- Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
- Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
*7 Diese Methode ist offiziell USEPA zugelassen als Alternativmethode zur Untersuchung von:
*7-1 Abwasser
*7-2 Trinkwasser
*7-3 Trink- bzw. Abwasser
*8 CSB-Küvettentests erfüllen alle Anforderungen gemäß ISO 15705.
- Chemische Methode:Oxidation mit Chromschwefelsäure
- VE:25 Tests
- Bezeichnung:COD-Küvettentest*⁷⁻¹
- Für Gerät:Prove, Nova 30/60, Multy, Move, Picco
- Messbereich:500 - 10000 mg/l
- Cat. No.:1.14555.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100