Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco® | Avantor
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, 1,0-2,0-3,5-6,0-10-20-40 mg/l PO₄-P 3,1-6,1-10,7-18,4-30,7-61,3-123 mg/l PO₄, Vanadiummolybdat, MCC, 190 Tests
Katalognr. 1.14449.0001
Anbieter:   Merck
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Katalognr. 1.14449.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, 1,0-2,0-3,5-6,0-10-20-40 mg/l PO₄-P 3,1-6,1-10,7-18,4-30,7-61,3-123 mg/l PO₄, Vanadiummolybdat, MCC, 190 Tests
CAS Nummer:  
Preis
337.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 190 Tests
Product Details & Documents
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
Lieferinformationen: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Vanadiummolybdat
  • VE:
    190 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Test
  • Typ:
    MCC
  • Messbereich:
    1,0-2,0-3,5-6,0-10-20-40 mg/l PO₄-P 3,1-6,1-10,7-18,4-30,7-61,3-123 mg/l PO₄
  • Cat. No.:
    1.14449.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..