Lanthan(III)oxid, Supelco®
Kunststoffflasche, 500 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1312-81-8
- Formel:La₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00011071
- Molekulargewicht:325.81 g/mol
- Siedepunkt:4200 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:2315 °C
- Dichte:6,51 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-200-5
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Melting Point:2315 °C
- Molar Mass:325.82 g/mol
- Bulk Density:1300 kg/m3
- Boiling Point:4200 °C
- Density:6.51 g/cm3 (20 °C)
- pH:9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 g



