Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd, Millipore® | Avantor

Phthalaldehyd, Millipore®

Glasflasche, 5 g
Katalognr. 1.11452.0005
Giftig
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   Merck
Phthalaldehyd, Millipore®
Katalognr. 1.11452.0005
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd, Millipore®

Glasflasche, 5 g

CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 141.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:266 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:132 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:211-402-2
  • ADR:8 (6.1),
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • UN:2923

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g
  • Cat. No.:
    1.11452.0005

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.