Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, 1,3-3,3-6,7-10-13 PO₄ 1,0-2,5-5,0-7,5-10 mg/l P₂O₅, Phosphormolybdänblau, MTC, 200 Tests
: Merck
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
- Leichte Handhabung
- Applikationsorientierte Messbereiche
- Tragbar
- Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
- Chemische Methode:Phosphormolybdänblau
- VE:200 Tests
- Bezeichnung:Phosphat-Test
- Typ:MTC
- Messbereich:1,3-3,3-6,7-10-13 PO₄ 1,0-2,5-5,0-7,5-10 mg/l P₂O₅
- Cat. No.:1.11138.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100