AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamid, Millipore®
Acrylamid, Millipore®
Glasflasche, 1 kg
Catalog # 1.10784.1000
Toxic
Health
Supplier:   Merck
Acrylamid, Millipore®
Catalog # 1.10784.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  79-06-1
Acrylamid, Millipore®
Acrylamid, Millipore®
Glasflasche, 1 kg
CAS Number:  79-06-1
Price
SFr. 380.00
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Prop-2-enamide
  • CAS Number:79-06-1
  • Formula:C₃H₅NO
  • MDL Number:MFCD00008032
  • Molecular Weight:71.08 g/mol
  • Boiling Pt:232 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:84,5 °C
  • Density:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:138 °C
  • Storage Temperature:Kühlschrank
  • EINECS:201-173-7
  • ADR:6.1,
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • UN:2074
Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 kg