AuftragsverfolgungKontakt
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Peroxid-Test, 1-3-10-30-100 mg/l H₂O₂, Enzymatische Reaktion, MQ, 100 Tests
Catalog # 1.10081.0001
Supplier:   Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.10081.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Peroxid-Teststäbchen,  MQuant®, Supelco®
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Peroxid-Test, 1-3-10-30-100 mg/l H₂O₂, Enzymatische Reaktion, MQ, 100 Tests
CAS Number:  
Price
SFr. 84.70
Log in for availability
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Specifications
Specifications
  • Chemische Methode:
    Enzymatische Reaktion
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Peroxid-Test
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    1-3-10-30-100 mg/l H₂O₂
  • Cat. No.:
    1.10081.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100