pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Product Details & Documents
Die Teststäbchen enthalten spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Reagenzpapiere gebunden sind und dann an Plastikstäbchen haften.
- Nicht blutend - keine Kontamination der zu analysierenden Lösung
- Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
- Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
Zubehördetails: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.09531.0001_TDS_EN MERC1.09532.0001_TDS_EN MERC1.09533.0001_TDS_EN MERC1.09535.0001_TDS_EN MERC1.09540.0001_TDS_EN
Technisches Datenblatt
msds_109450 msds_109502 msds_109531 msds_109532 msds_109533
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spec MERC1.09533.0001.pdf Spec MERC1.09541.0001.pdf Spec MERC1.09584.0001.pdf
Produktspezifikation
Technische Daten
- pH-Abstufung:0,5
- pH-Bereich:2,0 - 9,0
- Bezeichnung:Spezialindikator
- Seq:10
- Cat. No.:1.09584.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100