pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Spezialindikator, 11,0 - 13,0, 0,2 - 0,5
: Merck
Die Teststäbchen enthalten spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Reagenzpapiere gebunden sind und dann an Plastikstäbchen haften.
- Nicht blutend - keine Kontamination der zu analysierenden Lösung
- Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
- Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
- pH-Abstufung:0,2 - 0,5
- pH-Bereich:11,0 - 13,0
- Bezeichnung:Spezialindikator
- Seq:09
- Cat. No.:1.09545.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100