pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Universal-Indikatorstreifen, 0 - 14, 1
: Merck
Die Teststäbchen enthalten spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Reagenzpapiere gebunden sind und dann an Plastikstäbchen haften.
- Nicht blutend - keine Kontamination der zu analysierenden Lösung
- Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
- Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
- pH-Abstufung:1
- pH-Bereich:0 - 14
- Bezeichnung:Universal-Indikatorstreifen
- Seq:01
- Cat. No.:1.09535.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100