AuftragsverfolgungKontakt
Micro control valves | Avantor
Micro control valves
Brass micro control valve (BMCV-1), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure, flow rate 0 - 2000 ml/min
Katalognr. SGEA1236282
Micro control valves
Katalognr. SGEA1236282
Micro control valves
Brass micro control valve (BMCV-1), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure, flow rate 0 - 2000 ml/min
Preis
SFr. 228.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
Actuated remotely with a toggle switch or solenoid valve, and a 50 to 55 psi air supply.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Brass micro control valve (BMCV-1), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure, flow rate 0 - 2000 ml/min
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SGEA1236101
    Seal seat removal tool
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 23.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SGEA123681
    VSV-6 Vespel valve seat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 160.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SGEA123687
    PTFE seals for MOVP valves
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 36.40