Sorbentien, LiChrosorb®
LiChrosorb® RP-8, 10 µm, 10 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
LiChrosorb® ist ein unregelmäßig geformtes Kieselgel-Sorbens LiChrosorb®-Packungsmaterialien bieten das komplette Programm an unpolaren Derivaten (RP-8, RP-18, RP-select B) und polaren Derivaten (Si 60 und Si 100).
Technische Daten
Technische Daten
- Partikelgröße:10 µm
- VE:10 g
- Bezeichnung:LiChrosorb® RP-8