Replacement mini union ferrules, SGE
Replacement mini union ferrule, 100% graphite, for 0,45 - 0,53 mm ID columns
Katalognr. 558-0188
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Replacement mini union ferrule, 100% graphite, for 0,45 - 0,53 mm ID columns