AuftragsverfolgungKontakt
Einteilige Ferrules, OGF
Straight ferrule, 6,4 mm, 7,2 mm, 9,6 mm
  558-0176
Einteilige Ferrules, OGF
  558-0176
Einteilige Ferrules, OGF
Einteilige Ferrules, OGF
Straight ferrule, 6,4 mm, 7,2 mm, 9,6 mm
SFr. 67.70
1 * 10 ST
These reusable ferrules are made from 100% graphite. They have a temperature limit of 450 °C.
  • Easy to use, forms a reliable seal
  • Soft material, forms a soft grip to the capillary column
  • Low emissions
Poorly defined or selected connections can lead to an increase in dead volume, leaks from cycled temperatures and mismatched tubing sizes. Selecting the correct GC connections will improve your chromatography.
  • Bohrung Ø:
    6,4 mm
  • Breite:
    9,6 mm
  • Bezeichnung:
    Straight ferrule
  • Länge:
    7,2 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
  • 558-0176
    Straight ferrule
    6,4 mm
    7,2 mm
    1 * 10 ST - SFr. 67.70
  •  
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
  • 558-0178
    Straight ferrule
    3,2 mm
    6,6 mm
    1 * 10 ST - SFr. 67.70
  •  
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
  • 558-0181
    Reducing ferrule
    0,8 mm
    3,7 mm
    1 * 10 ST - SFr. 67.70
  •  
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
  • 558-0182
    Reducing ferrule
    0,5 mm
    3,7 mm
    1 * 10 ST - SFr. 67.70