AuftragsverfolgungKontakt
Einteilige Ferrules, OGF | Avantor
Einteilige Ferrules, OGF
Sealing ring, 6,4 mm, 2,2 mm, 9,9 mm
Katalognr. SGEA0726003
Einteilige Ferrules, OGF
Katalognr. SGEA0726003
Einteilige Ferrules, OGF
Einteilige Ferrules, OGF
Sealing ring, 6,4 mm, 2,2 mm, 9,9 mm
Preis
SFr. 67.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These reusable ferrules are made from 100% graphite. They have a temperature limit of 450 °C.
  • Easy to use, forms a reliable seal
  • Soft material, forms a soft grip to the capillary column
  • Low emissions
Poorly defined or selected connections can lead to an increase in dead volume, leaks from cycled temperatures and mismatched tubing sizes. Selecting the correct GC connections will improve your chromatography.
Dokumente
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    6,4 mm
  • Breite:
    9,9 mm
  • Bezeichnung:
    Sealing ring
  • Länge:
    2,2 mm
  • Seq:
    18
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 558-0176
    Straight ferrule
    6,4 mm
    7,2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 67.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 558-0178
    Straight ferrule
    3,2 mm
    6,6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 67.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 558-0181
    Reducing ferrule
    0,8 mm
    3,7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 67.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Bohrung Ø
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 558-0182
    Reducing ferrule
    0,5 mm
    3,7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 67.70