Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
UV/VIS-Standards, Supelco® | Avantor
UV/VIS-Standards, Supelco®
Standard 6: Holmiumoxid-Lösung Referenzmaterial für die Wellenlängenprüfung nach Ph. Eur., 3 Ampoul
Anbieter:   Merck
UV/VIS-Standards, Supelco®
Katalognr. 1.08166.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
UV/VIS-Standards, Supelco®
UV/VIS-Standards, Supelco®
Standard 6: Holmiumoxid-Lösung Referenzmaterial für die Wellenlängenprüfung nach Ph. Eur., 3 Ampoul
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 792.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 Ampull
Product Details & Documents
Zur Kalibrierung von UV/VIS Spektralphotometern nach DAB und Ph. Eur.
Die folgenden Messparameter können überprüft werden:
- Wellenlänge
- Streulicht
- Auflösungsvermögen
- Absorption
The checking of UV/Visible spectrophotometers is incorporated in the European Pharmacopoeia and is indispensable in the pharmaceutical industry. However, all other users who operate according to standards and guidelines such as GLP, GMP, USP and ISO 9001 are required to check their analytical systems at regular intervals and to document such checks.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    3 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Standard 6: Holmiumoxid-Lösung Referenzmaterial für die Wellenlängenprüfung nach Ph. Eur.
  • Cat. No.:
    1.08166.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Lichtweg
    Fenstermaterial
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1.00784.0001
    Rechteckküvetten
    10 mm
    Quarz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 449.00