Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco® | Avantor
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, NP für 1.11138.0001, Phosphormolybdänblau, MTC, 200 Tests
Anbieter:   Merck
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Katalognr. 1.08046.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Phosphat-Test, NP für 1.11138.0001, Phosphormolybdänblau, MTC, 200 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 Tests
Product Details & Documents
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
Lieferinformationen: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Phosphormolybdänblau
  • VE:
    200 Tests
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Test, NP für 1.11138.0001
  • Typ:
    MTC
  • Cat. No.:
    1.08046.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.