AuftragsverfolgungKontakt
Eindeck- und Einbettmittel
Eindeck- und Einbettmittel
Rapid for permanent specimens, 60-100 mPas, preparative capacity of 2500 slides, 500 ml
Katalognr. 1.07960.0500
Anbieter:   Merck
Eindeck- und Einbettmittel
Katalognr. 1.07960.0500
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Eindeck- und Einbettmittel
Eindeck- und Einbettmittel
Rapid for permanent specimens, 60-100 mPas, preparative capacity of 2500 slides, 500 ml
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 153.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Für eine gleichbleibende Schnittqualität sind eine definierte Härte und Homogenität des zu schneidenden Materials Voraussetzung. Durch Auswahl geeigneter Substanzen wie Paraffine, Kunstharze, Gelatine und Celloidin wird dies erreicht.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Rapid for permanent specimens, 60-100 mPas, preparative capacity of 2500 slides
Technische Daten