Selen, Supelco®
Kunststoffflasche, 1 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-49-2
- Formel:Se
- MDL-Nummer:MFCD00134090
- Molekulargewicht:78.96 g/mol
- Merck-Index:12,08572
- Siedepunkt:∼685 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:217 °C
- Dichte:4,28 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-957-4
- ADR:6.1,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
- UN:3288
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummerexternalurl.pdf msds_107714
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_107714
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:217 °C
- Molar Mass:78.96 g/mol
- Bulk Density:1270 kg/m3
- Boiling Point:685 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:0.001 hPa (20 °C)
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 kg