AuftragsverfolgungKontakt
Selen, Supelco®
Selen, Supelco®
Kunststoffflasche, 250 g
Katalognr. 1.07714.0250
Giftig
Gesundheit
Anbieter:   Merck
Selen, Supelco®
Katalognr. 1.07714.0250
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  7782-49-2
Selen, Supelco®
Kunststoffflasche, 250 g
CAS Nummer:  7782-49-2
Preis
818.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7782-49-2
  • Formel:Se
  • MDL-Nummer:MFCD00134090
  • Molekulargewicht:78.96 g/mol
  • Merck-Index:12,08572
  • Siedepunkt:∼685 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:217 °C
  • Dichte:4,28 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-957-4
  • ADR:6.1,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
  • UN:3288
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    217 °C
  • Molar Mass:
    78.96 g/mol
  • Bulk Density:
    1270 kg/m3
  • Boiling Point:
    685 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.001 hPa (20 °C)
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    250 g