AuftragsverfolgungKontakt
Selen, Supelco®
Selen, Supelco®
Kunststoffflasche, 50 g
  1.07714.0050
 :   Merck
Selen, Supelco®
  1.07714.0050
 :  Merck
 :  7782-49-2
Selen, Supelco®
Kunststoffflasche, 50 g
 :  7782-49-2
SFr. 123.00
1 * 50 g
  •  :7782-49-2
  •  :Se
  •  :MFCD00134090
  •  :78.96 g/mol
  •  :12,08572
  •  :∼685 °C (1013 hPa)
  •  :217 °C
  •  :4,28 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-957-4
  •  :6.1,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
  •  :3288
Documents
  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    217 °C
  • Molar Mass:
    78.96 g/mol
  • Bulk Density:
    1270 kg/m3
  • Boiling Point:
    685 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.001 hPa (20 °C)
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    50 g