Selen, Supelco®
Kunststoffflasche, 50 g
: Merck
- :7782-49-2
- :Se
- :MFCD00134090
- :78.96 g/mol
- :12,08572
- :∼685 °C (1013 hPa)
- :217 °C
- :4,28 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :231-957-4
- :6.1,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
- :3288
Documents
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:217 °C
- Molar Mass:78.96 g/mol
- Bulk Density:1270 kg/m3
- Boiling Point:685 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:0.001 hPa (20 °C)
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:50 g