Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin, Millipore®

L(-)-Prolin, Millipore®

Kunststofftrommel, 10 kg
Katalognr. 1.07434.9010
Anbieter:   Merck
L(-)-Prolin, Millipore®
Katalognr. 1.07434.9010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin, Millipore®

Kunststofftrommel, 10 kg

CAS Nummer:  147-85-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Merck-Index:13,07871
  • Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:220…222 °C
  • Dichte:1,35 g/cm³ (25 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2

Documents

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    10 kg

Technische Daten