Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin, Millipore® | Avantor

L(-)-Prolin, Millipore®

Kunststoffflasche, 500 g
Katalognr. 1.07434.0500
Anbieter:   Merck
L(-)-Prolin, Millipore®
Katalognr. 1.07434.0500
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin, Millipore®

Kunststoffflasche, 500 g

CAS Nummer:  147-85-3
Preis
SFr. 674.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Merck-Index:13,07871
  • Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:220…222 °C
  • Dichte:1,35 g/cm³ (25 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..