Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin, Millipore® | Avantor

L(-)-Prolin, Millipore®

Kunststoffflasche, 100 g
Anbieter:   Merck
L(-)-Prolin, Millipore®
Katalognr. 1.07434.0100
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin, Millipore®

Kunststoffflasche, 100 g

CAS Nummer:  147-85-3
Preis
176.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Merck-Index:13,07871
  • Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:220…222 °C
  • Dichte:1,35 g/cm³ (25 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.