AuftragsverfolgungKontakt
Natriumazid
Natriumazid
Metalltrommel, 10 kg
Catalog # 1.06688.9010
Toxic
Health
Environment
Supplier:   Merck
Natriumazid
Catalog # 1.06688.9010
Supplier:  Merck
CAS Number:  26628-22-8
Natriumazid
Metalltrommel, 10 kg
CAS Number:  26628-22-8
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Sodium triazide
  • CAS Number:26628-22-8
  • Formula:NaN₃
  • MDL Number:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck Index:13,08653
  • Melting Pt:275 °C
  • Density:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    10 kg