Natriumazid
Kunststoffflasche, 1 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium triazide
- CAS Nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL-Nummer:MFCD00003536
- Molekulargewicht:65.01 g/mol
- Merck-Index:13,08653
- Schmelzender Platingehalt:275 °C
- Dichte:1,85 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.06688.0250_TDS_EN ProductPage_106688
Produktspezifikation
msds_106688
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 kg