AuftragsverfolgungKontakt
Natriumazid | Avantor
Natriumazid
Kunststoffflasche, 100 g
Katalognr. 1.06688.0100
Giftig
Gesundheit
Umfeld
Anbieter:   Merck
Natriumazid
Katalognr. 1.06688.0100
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  26628-22-8
Natriumazid
Kunststoffflasche, 100 g
CAS Nummer:  26628-22-8
Preis
SFr. 110.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Sodium triazide
  • CAS Nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003536
  • Molekulargewicht:65.01 g/mol
  • Merck-Index:13,08653
  • Schmelzender Platingehalt:275 °C
  • Dichte:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 g