Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat, Millipore® | Avantor

Natriumpyruvat, Millipore®

Kunststoffflasche, 1 kg
Katalognr. 1.06619.1000
Reizend
Anbieter:   Merck
Natriumpyruvat, Millipore®
Katalognr. 1.06619.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  113-24-6
Natriumpyruvat, Millipore®

Kunststoffflasche, 1 kg

CAS Nummer:  113-24-6
Preis
SFr. 876.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL-Nummer:MFCD00002586
  • Molekulargewicht:110.04 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:220…230 °C
  • Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-024-4

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.