AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat, Millipore®
Kunststoffflasche, 250 g
Katalognr. 1.06619.0250
Reizend
Anbieter:   Merck
Natriumpyruvat, Millipore®
Katalognr. 1.06619.0250
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  113-24-6
Natriumpyruvat, Millipore®
Kunststoffflasche, 250 g
CAS Nummer:  113-24-6
Preis
274.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL-Nummer:MFCD00002586
  • Molekulargewicht:110.04 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:220…230 °C
  • Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-024-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    250 g