AuftragsverfolgungKontakt
Natriumperiodat
Natriumperiodat
Kunststoffflasche, 1 kg
Katalognr. 1.06596.1000
Oxidierend
Ätzend
Gesundheit
Umfeld
Anbieter:   Merck
Natriumperiodat
Katalognr. 1.06596.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  7790-28-5
Natriumperiodat
Kunststoffflasche, 1 kg
CAS Nummer:  7790-28-5
Preis
SFr. 839.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Sodium metaperiodate
  • CAS Nummer:7790-28-5
  • Formel:NaIO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003534
  • Molekulargewicht:213.89 g/mol
  • Merck-Index:13,08714
  • Siedepunkt:300 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:175 °C
  • Dichte:3,87 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-197-6
  • UN:3085
  • ADR:5.1 (8),I
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg